주요 문서
GF67028126
Polyacrylonitrile-Butadiene-Styrene
(ABS), rod, diam. 12.7 mm, L 600 mm, natural
동의어(들):
AB307913
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
12352100
NACRES:
NA.23
양식
rod
제조업체/상표
Goodfellow 670-281-26
길이
600 mm
직경
12.7 mm
색상
natural
일반 설명
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
법적 정보
Product of Goodfellow
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)