분석
96%
양식
sheet
제조업체/상표
Goodfellow 669-140-62
크기
25 × 25 mm
두께
0.25 mm
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
관련 카테고리
일반 설명
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
법적 정보
Product of Goodfellow
Storage Class Code
13 - Non Combustible Solids
WGK
nwg
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
GF66914062-1EA | 4061821150165 |
GF66914062-2EA | 4061821150172 |
GF66914062-5EA | 4061821150189 |