양식
annealed
foil (disks)
제조업체/상표
Goodfellow 663-241-80
크기 × 두께
8 mm × 0.075 mm
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com.
Product of Goodfellow
법적 정보
INCONEL is a registered trademark of Special Metals Corporation
Inconel is a registered trademark of Special Metals Corporation
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
GF66324180-50EA | 4061831017717 |
GF66324180-10EA | 4061829925048 |
GF66324180-20EA | 4061829986773 |