주요 문서
GF65991167
Manganin® - resistance alloy, Cu86Mn12Ni2
insulated wire, 10m length, 0.030mm conductor diameter, 0.004mm insulation thickness, polyimide insulation
동의어(들):
CU065805
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
11101711
NACRES:
NA.23
설명
polyimide insulation
양식
wire (insulated)
제조업체/상표
Goodfellow 659-911-67
길이
10 m
컨덕터 직경
0.030 mm
단열제 두께
0.004 mm
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com.
Product of Goodfellow
법적 정보
Manganin is a registered trademark of Isabellenhütte Heusler GmbH & Co. KG.
Manganin is a registered trademark of Isabellenhütte Heusler GmbH & Co. KG.
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)