주요 문서
GF65383106
Stainless steel - AISI 304l
rod, Fe/Cr18%/Ni10%, 2.5 mm diameter, length 1000 mm
동의어(들):
FA147907
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
11171600
NACRES:
NA.23
형태
rod
제조업체/상표
Goodfellow 653-831-06
길이
1000 mm
직경
2.5 mm
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
법적 정보
Product of Goodfellow
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)