주요 문서
GF65267174
Stainless steel - AISI 304
foil, thickness 0.1 mm, Fe/Cr18%/Ni10%, size 25 × 25 mm, temper hard
동의어(들):
FE220271
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
11171600
NACRES:
NA.23
양식
foil
제조업체/상표
Goodfellow 652-671-74
크기
25 × 25 mm
두께
0.1 mm
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
법적 정보
Product of Goodfellow
Storage Class Code
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)