Key Documents
GF65246946
Platinum/Iridium
rod, Pt80%/Ir20%, 1.3 mm diameter, length 100 mm, temper as drawn
동의어(들):
PT047913
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
11101711
NACRES:
NA.23
형태
rod
제조업체/상표
Goodfellow 652-469-46
길이
100 mm
직경
1.3 mm
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
법적 정보
Product of Goodfellow
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable