양식
rod
제조업체/상표
Goodfellow 634-821-93
길이 × 직경
100 mm × 9.5 mm
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com.
Product of Goodfellow
법적 정보
Hastelloy is a registered trademark of Haynes International, Inc.
Hastelloy is a registered trademark of Haynes International, Inc.
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
GF63482193-2EA | 4061829966027 |
GF63482193-1EA | 4061825438405 |
GF63482193-5EA | 4061831017175 |