Key Documents
GF62304476
Graphene dispersion
solids content 40%,100 g, viscosity 5.5 Pa.s
동의어(들):
GK00NK10
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
Linear Formula:
SiCxHyOz
UNSPSC 코드:
12141908
NACRES:
NA.23
product name
Graphene, ink, solids content 40%, 100 g, viscosity 5.5 Pa.s 
형태
solid
제조업체/상표
Goodfellow 623-044-76
너비
100 g
점도
5.5 Pa.s
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
법적 정보
Product of Goodfellow
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)