Key Documents
GF62285788
Zirconium
foil, thickness 0.088 mm, size 50 × 50 mm, purity 99.2%
동의어(들):
ZR000250
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
Zr
CAS Number:
Molecular Weight:
91.22
MDL number:
UNSPSC 코드:
12141751
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.23
분석
99.2%
형태
foil
제조업체/상표
Goodfellow 622-857-88
저항도
40 μΩ-cm, 20°C
크기
50 × 50 mm
두께
0.088 mm
bp
4377 °C (lit.)
mp
1852 °C (lit.)
density
6.5 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES string
[Zr]
InChI
1S/Zr
InChI key
QCWXUUIWCKQGHC-UHFFFAOYSA-N
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
관련 카테고리
일반 설명
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
법적 정보
Product of Goodfellow
Storage Class Code
13 - Non Combustible Solids
WGK
nwg
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable