주요 문서
GF62263807
Nickel/Chromium
foil, thickness 0.10 mm, Ni80%/Cr20%, length 2 m, coil width 25.4 mm
동의어(들):
NI050237
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
11101711
NACRES:
NA.23
양식
foil
제조업체/상표
Goodfellow 622-638-07
길이
2 m
코일 너비
25.4 mm
두께
0.10 mm
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
법적 정보
Product of Goodfellow
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)