주요 문서
GF61961362
Gold-tin alloy, Au80Sn20
0.1m wire, 0.125mm diameter, as drawn
동의어(들):
AU065110
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
11101711
NACRES:
NA.23
양식
wire
제조업체/상표
Goodfellow 619-613-62
길이 × 직경
0.1 m × 0.125 mm
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com.
Product of Goodfellow
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)