Key Documents
GF61122608
Silicon carbide - reaction bonded
sheet, thickness 6.0 mm, size 50 × 50 mm, condition ground
동의어(들):
SI643300
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
12352200
NACRES:
NA.23
형태
sheet
제조업체/상표
Goodfellow 611-226-08
크기
50 × 50 mm
두께
6.0 mm