Key Documents
GF60185730
Platinum/Rhodium
wire, 0.50 mm diameter, Pt94%/Rh 6%, length 1 m, temper annealed
동의어(들):
PT075130
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
11101711
NACRES:
NA.23
형태
wire
제조업체/상표
Goodfellow 601-857-30
길이
1 m
직경
0.50 mm