양식
rod
제조업체/상표
Goodfellow 600-179-03
길이 × 직경
100 mm × 9.5 mm
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com.
Product of Goodfellow
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
GF60017903-1EA | 4061825466910 |
GF60017903-10EA | 4061829933098 |
GF60017903-2EA | 4061829954567 |
GF60017903-5EA | 4061831004946 |