Key Documents
GF59913928
Iron/Nickel/Boron
foil, Fe40%/Ni38%/B 18%/Mo 4%, thickness 0.025 mm, coil width 50 mm, length 2 m
동의어(들):
FE830250
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
12352103
NACRES:
NA.23
형태
foil
제조업체/상표
Goodfellow 599-139-28
길이
2 m
코일 너비
50 mm
두께
0.025 mm