Key Documents
GF58534656
Aluminum/Magnesium
tube, Al 97%/Mg 3%, outside diameter 0.75 mm, length 600 mm, wall thickness 0.125 mm
동의어(들):
AL017160
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
12352311
NACRES:
NA.23
형태
tubes
제조업체/상표
Goodfellow 585-346-56
길이
600 mm
O.D.
0.75 mm
벽 두께
0.125 mm
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
법적 정보
Product of Goodfellow
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)