Key Documents
GF58021231
Stainless steel - AISI 304
mesh, Fe/Cr18%/Ni 10%, nominal aperture 0.54 mm, size 600 × 600 mm, thickness 0.6 mm
동의어(들):
FE228720
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
11171600
NACRES:
NA.23
형태
mesh
제조업체/상표
Goodfellow 580-212-31
공칭 개구
0.54 mm
크기
600 × 600 mm
두께
0.6 mm
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
법적 정보
Product of Goodfellow
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)