양식
foil (annealed)
제조업체/상표
Goodfellow 569-249-49
크기 × 두께
50 mm × 50 mm × 0.1 mm
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com.
Product of Goodfellow
법적 정보
INCONEL is a registered trademark of Special Metals Corporation
Inconel is a registered trademark of Special Metals Corporation
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
GF56924949-20EA | 4061829974367 |
GF56924949-2EA | 4061829954161 |
GF56924949-10EA | 4061829923853 |
GF56924949-1EA | 4061825465906 |
GF56924949-5EA | 4061829997632 |