Key Documents
GF56308787
Quartz - fused
tube, outside diameter 9.0 mm, length 100 mm, wall thickness 1.0 mm
동의어(들):
SI617180
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
11101503
NACRES:
NA.23
형태
tubes
제조업체/상표
Goodfellow 563-087-87
길이
100 mm
O.D.
9.0 mm
벽 두께
1.0 mm