Key Documents
GF56148723
Polyethylene - U.H.M.W.
(UHMW PE), film, thickness 0.075 mm, size 300 × 300 mm
동의어(들):
ET301075
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
12352100
NACRES:
NA.23
형태
film
제조업체/상표
Goodfellow 561-487-23
크기
300 × 300 mm
두께
0.075 mm
일반 설명
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
법적 정보
Product of Goodfellow
Storage Class Code