분석
≥95%
양식
mesh
제조업체/상표
Goodfellow 555-892-60
공칭 개구
0.20 mm
크기
20 × 20 mm
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
법적 정보
Product of Goodfellow
Storage Class Code
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
GF55589260-2EA | 4061821138682 |
GF55589260-1EA | 4061821138675 |
GF55589260-5EA | 4061821138699 |