양식
annealed (precipitation hardenable)
foil
제조업체/상표
Goodfellow 552-333-67
크기 × 두께
25 mm × 25 mm × 0.42 mm
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com.
Product of Goodfellow
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
GF55233367-10EA | 4061829923617 |
GF55233367-1EA | 4061825464749 |
GF55233367-20EA | 4061829973933 |
GF55233367-2EA | 4061829953874 |
GF55233367-5EA | 4061831004502 |