주요 문서
GF54449051
Monel® alloy 400, Ni65Cu33Fe2
100mm tube, 2.57mm outside diameter, 0.15mm wall thickness, 2.27mm inside diameter, as drawn
동의어(들):
NI117410
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
11101712
NACRES:
NA.23
양식
tubes
제조업체/상표
Goodfellow 544-490-51
길이 × 벽 두께
100 mm × 2.57 mm
O.D. × I.D.
2.57 mm × 2.27 mm
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com.
Product of Goodfellow
법적 정보
Monel is a registered trademark of Special Metals Corporation
Monel is a registered trademark of Huntington Alloys Corp.
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)