주요 문서
GF53317515
Yttrium oxide
sheet, thickness 6.0 mm, 10 mm diameter
동의어(들):
Y 603060
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
12352303
NACRES:
NA.23
형태
sheet
제조업체/상표
Goodfellow 533-175-15
직경
10 mm
10 mm
두께
6.0 mm
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
법적 정보
Product of Goodfellow
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)