양식
rod
제조업체/상표
Goodfellow 530-772-59
길이
100 mm
직경
20.5 mm
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
법적 정보
Product of Goodfellow
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
GF53077259-1EA | 4061821138415 |
GF53077259-5EA | 4061821138439 |
GF53077259-10EA | 4061821138408 |
GF53077259-2EA | 4061821138422 |