양식
tubes
제조업체/상표
Goodfellow 530-475-48
길이 × 벽 두께
1000 mm × 0.38 mm
O.D. × I.D.
4.24 mm × 3.48 mm
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com.
Product of Goodfellow
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
GF53047548-5EA | 4061831015584 |
GF53047548-1EA | 4061825476377 |
GF53047548-2EA | 4061829965334 |