주요 문서
GF52123788
Rhodium
wire, 1.0 mm diameter, length 0.025 m, purity 99.9%
동의어(들):
RH005130
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
Rh
CAS Number:
Molecular Weight:
102.91
MDL number:
UNSPSC 코드:
12141738
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.23
분석
99.9%
양식
wire
제조업체/상표
Goodfellow 521-237-88
저항도
4.33 μΩ-cm, 20°C
길이
0.025 m
직경
1.0 mm
bp
3727 °C (lit.)
mp
1966 °C (lit.)
density
12.41 g/cm3 (lit.)
SMILES string
[Rh]
InChI
1S/Rh
InChI key
MHOVAHRLVXNVSD-UHFFFAOYSA-N
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
법적 정보
Product of Goodfellow
Storage Class Code
13 - Non Combustible Solids
WGK
nwg
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)