양식
tubes
제조업체/상표
Goodfellow 511-524-75
길이
100 mm
O.D.
8.0 mm
벽 두께
1.5 mm
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
법적 정보
Product of Goodfellow
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
GF51152475-1EA | 4061821148285 |
GF51152475-2EA | 4061821148292 |
GF51152475-5EA | 4061821148308 |