Key Documents
GF50550285
Stainless steel - AISI 304
mesh, Fe/Cr18%/Ni 10%, nominal aperture 0.54 mm, size 900 × 900 mm, thickness 0.6 mm
동의어(들):
FE228720
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
11171600
NACRES:
NA.23
형태
mesh
제조업체/상표
Goodfellow 505-502-85
공칭 개구
0.54 mm
크기
900 × 900 mm
두께
0.6 mm