Key Documents
GF50243059
Tungsten carbide/cobalt
sheet, WC 94%/Co 6%, thickness 2.0 mm, size 25 × 25 mm
동의어(들):
W 603200
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
31191518
NACRES:
NA.23
형태
sheet
제조업체/상표
Goodfellow 502-430-59
크기
25 × 25 mm
두께
2.0 mm
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
법적 정보
Product of Goodfellow
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)