주요 문서
GF48730541
Tungsten
wire, 0.457 mm diameter, size 300 mm, condition straight wire
동의어(들):
W 005457, W
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
W
CAS Number:
Molecular Weight:
183.84
MDL number:
UNSPSC 코드:
12141747
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.23
양식
wire
제조업체/상표
Goodfellow 487-305-41
저항도
4.9 μΩ-cm, 20°C
크기
300 mm
직경
0.457 mm
bp
5660 °C (lit.)
mp
3410 °C (lit.)
density
19.3 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES string
[W]
InChI
1S/W
InChI key
WFKWXMTUELFFGS-UHFFFAOYSA-N
일반 설명
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
법적 정보
Product of Goodfellow
Storage Class Code
13 - Non Combustible Solids
WGK
nwg
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)
문서 라이브러리 방문
Global Trade Item Number
SKUGTIN
GF48730541-5EA4061821035202
GF48730541-10EA4061821035172
GF48730541-1EA4061821035189
GF48730541-2EA4061821035196