Key Documents
GF48573007
Ytterbium
wire, 1.0 mm diameter, length 50 mm, purity 99.9%
동의어(들):
YB005111
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
Yb
CAS Number:
Molecular Weight:
173.04
MDL number:
UNSPSC 코드:
12141616
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.23
분석
99.9%
형태
wire
제조업체/상표
Goodfellow 485-730-07
저항도
28 μΩ-cm, 20°C
길이
50 mm
직경
1.0 mm
bp
1196 °C (lit.)
mp
824 °C (lit.)
density
6.54 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES string
[Yb]
InChI
1S/Yb
InChI key
NAWDYIZEMPQZHO-UHFFFAOYSA-N
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
법적 정보
Product of Goodfellow
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)