주요 문서
GF48336352
Platinum/Iridium
wire, Pt 70%/Ir 30%, 0.5 mm diameter, length 0.2 m, temper as drawn
동의어(들):
PT055150
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
11101711
NACRES:
NA.23
양식
wire
제조업체/상표
Goodfellow 483-363-52
길이
0.2 m
직경
0.5 mm
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
법적 정보
Product of Goodfellow
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)