주요 문서
GF48335014
Brass
wire, Cu 63%/Zn 37%, 0.08 mm diameter, length 5000 m, temper hard
동의어(들):
CU025120
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
30102010
NACRES:
NA.23
양식
wire
제조업체/상표
Goodfellow 483-350-14
길이
5000 m
직경
0.08 mm
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
법적 정보
Product of Goodfellow
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)