주요 문서
GF47901157
Copper-nickel alloy, Cu70Ni30
500mm tube, 0.4mm outside diameter, 0.15mm wall thickness, 0.1mm inside diameter, hard
동의어(들):
CU137150
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
31152304
NACRES:
NA.23
양식
tubes
제조업체/상표
Goodfellow 479-011-57
길이 × 벽 두께
500 mm × 0.15 mm
O.D. × I.D.
0.4 mm × 0.1 mm
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com.
Product of Goodfellow
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)