Key Documents
GF47782727
T2 - thermocouple alloy, Ni95(Al+Mn+Si)5
insulated wire, 5m length, 0.05mm conductor diameter, 0.003mm insulation thickness, polyimide insulation
동의어(들):
NI105825
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
12352300
NACRES:
NA.23
설명
polyimide insulation
thermocouple wire
형태
wire (insulated)
제조업체/상표
Goodfellow 477-827-27
단열제 두께
0.003 mm
와이어 길이 × 직경
5 m × 0.05 mm , conductor diameter
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
관련 카테고리
일반 설명
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com.
Product of Goodfellow
애플리케이션
may be used as one component of a thermocouple