분석
≥95%
양식
foil
제조업체/상표
Goodfellow 475-578-62
크기
150 × 150 mm
두께
1.0 mm
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
법적 정보
Product of Goodfellow
Storage Class Code
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 1
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
GF47557862-1EA | 4061821137920 |
GF47557862-2EA | 4061821137937 |
GF47557862-5EA | 4061821137944 |