Key Documents
GF47476637
Titanium carbide
powder, mean particle size (fsss) 3 micron, weight 50 g, purity 98.5%
동의어(들):
TI546010
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
12352103
NACRES:
NA.23
분석
98.5%
형태
powder
제조업체/상표
Goodfellow 474-766-37
중량
50 g
평균 입자 크기
3 μm (FSSR)
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
법적 정보
Product of Goodfellow
Storage Class Code
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 1
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)