주요 문서
GF46751597
Quartz - fused
sheet, thickness 0.25 mm, size 50 × 50 mm, condition polished both sides
동의어(들):
SI613051
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
11101503
NACRES:
NA.23
양식
sheet
제조업체/상표
Goodfellow 467-515-97
크기
50 × 50 mm
두께
0.25 mm
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
법적 정보
Product of Goodfellow
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
nwg
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)