양식
rod
제조업체/상표
Goodfellow 465-696-84
길이
100 mm
직경
55 mm
일반 설명
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
법적 정보
Product of Goodfellow
Storage Class Code
10 - Combustible liquids
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
GF46569684-1EA | 4061825057347 |
GF46569684-2EA | 4061825057354 |
GF46569684-5EA | 4061825057361 |