양식
foil (disc)
제조업체/상표
Goodfellow 460-499-13
직경 × 두께
6 mm × 0.006 mm
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com.
Product of Goodfellow
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
GF46049913-10EA | 4061829930240 |
GF46049913-20EA | 4061829983499 |
GF46049913-50EA | 4061831025170 |