주요 문서
GF45947133
Aluminum-silicon alloy, Al99Si1
500mm rod, 18mm diameter, as drawn
동의어(들):
AL057960
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
12352311
NACRES:
NA.23
형태
rod
제조업체/상표
Goodfellow 459-471-33
길이 × 직경
500 mm × 18 mm
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com.
Product of Goodfellow
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)