주요 문서
GF45059485
Titanium/Cobalt
wire, Ti 99.95%/Co 0.05%, 0.25 mm diameter, length 0.2 m, temper as drawn
동의어(들):
TK025120
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
11101711
NACRES:
NA.23
분석
≥99.95%
양식
wire
제조업체/상표
Goodfellow 450-594-85
길이
0.2 m
직경
0.25 mm
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
법적 정보
Product of Goodfellow
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)