주요 문서
GF43962936
Quartz - fused
powder, max. particle size 45 micron, weight 100 g
동의어(들):
SI616010
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
11101503
NACRES:
NA.23
형태
powder
제조업체/상표
Goodfellow 439-629-36
중량
100 g
최대 입자 크기
45 μm
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
법적 정보
Product of Goodfellow
Storage Class Code
13 - Non Combustible Solids
WGK
nwg
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)