주요 문서
GF43767603
Silicon nitride - reaction bonded
sheet, thickness 4.0 mm, size 50 × 50 mm
동의어(들):
SI633410
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
12352103
NACRES:
NA.23
양식
sheet
제조업체/상표
Goodfellow 437-676-03
크기
50 × 50 mm
두께
4.0 mm
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
법적 정보
Product of Goodfellow
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)