주요 문서
GF43713895
Indium-tin alloy, In95Sn5
sheet, 50 x 50mm, 3mm thickness
동의어(들):
IN103300
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
11101711
NACRES:
NA.23
양식
foil
제조업체/상표
Goodfellow 437-138-95
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com.
Product of Goodfellow
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)