주요 문서
GF43430969
Constantan- resistance alloy
rod, Cu 55%/Ni 45%, 10 mm diameter, length 1000 mm, temper annealed
동의어(들):
CU047925
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
11101711
NACRES:
NA.23
양식
rod
제조업체/상표
Goodfellow 434-309-69
길이
1000 mm
직경
10 mm
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
관련 카테고리
일반 설명
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
법적 정보
Product of Goodfellow
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)