양식
film
제조업체/상표
Goodfellow 430-198-72
크기
150 × 150 mm
두께
0.5 mm
일반 설명
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
법적 정보
Product of Goodfellow
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
nwg
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
GF43019872-1EA | 4061825045962 |
GF43019872-5EA | 4061825045986 |
GF43019872-10EA | 4061825045955 |
GF43019872-2EA | 4061825045979 |