주요 문서
GF42828307
Polymethylmethacrylate
(PMMA, ACRYLIC), sheet, thickness 3 mm, size 100 × 100 mm, grade high purity
동의어(들):
ME303031
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
12352100
NACRES:
NA.23
양식
sheet
제조업체/상표
Goodfellow 428-283-07
크기
100 × 100 mm
두께
3 mm
일반 설명
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
법적 정보
Product of Goodfellow
Storage Class Code
10 - Combustible liquids
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)